Läs mer
4-Prop-2-ynyl-tiomorfolin 1,1-dioxid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10391663
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10391663 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10758764 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10603055 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10391663 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer DFP00032CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 10442-03-2
Molekylformel C7H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 173.23
InChI-nyckel CZBZIZOYSYHBNM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777265
IUPAC-namn 4-prop-2-ynyl-1,4-tiazinan-1,1-dioxid
LEDER C#CCN1CCS(=O)(=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Prop-2-ynyl)thiomorpholine 1, 1-dioxide
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-propargylthiomorpholine 1,1-dioxide, 4-prop-2-yn-1-yl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-2-propynyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-propargyl thiomorpholine-1,1-dioxide, 4-propargylthiomorpholine1,1-dioxide, thiomorpholine, 4-2-propyn-1-yl-, 1,1-dioxide, 4-prop-2-yn-1-yl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, acmc-1byom, 4-propargylthiomorpholine-1,1-dioxide, 4-propargyl-thiomorpholine-1,1-dioxide
Formel vikt 173.23
Procent renhet 97%