Läs mer
4-Prop-2-ynyl-tiomorfolin 1,1-dioxid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10758764
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10758764 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10391663 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10603055 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10758764 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer DFP00032DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 10442-03-2
Molekylformel C7H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 173.23
InChI-nyckel CZBZIZOYSYHBNM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777265
IUPAC-namn 4-prop-2-ynyl-1,4-tiazinan-1,1-dioxid
LEDER C#CCN1CCS(=O)(=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Prop-2-ynyl)thiomorpholine 1, 1-dioxide
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 4-propargylthiomorpholine 1,1-dioxide, 4-prop-2-yn-1-yl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-2-propynyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-propargyl thiomorpholine-1,1-dioxide, 4-propargylthiomorpholine1,1-dioxide, thiomorpholine, 4-2-propyn-1-yl-, 1,1-dioxide, 4-prop-2-yn-1-yl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, acmc-1byom, 4-propargylthiomorpholine-1,1-dioxide, 4-propargyl-thiomorpholine-1,1-dioxide
Formel vikt 173.23
Procent renhet 97%