Läs mer
4-Propionamidophenol (Acetaminophen Impurity B), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Propionamidophenol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-9(12)10-7-3-5-8(11)6-4-7/h3-6,11H,2H2,1H3,(H,10,12) |
| Formel vikt | 165.079 |
| Procent renhet | >95% |