Läs mer
4-propoxibensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10752463
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10752463 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10752463 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09860DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Propoxybenzonitrile
CAS 60758-84-1
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H11NO
Linjär formel CH3(CH2)2OC6H4CN
MDL-nummer MFCD00173874
Kvantitet 1 g
Synonym 4-propoxy-benzonitrile, 4-propoxybenzenecarbonitrile, 4-n-propoxybenzonitrile, benzonitrile, 4-propoxy
InChI-nyckel VYOPNUZYNSNYRA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
IUPAC-namn 4-propoxibensonitril
Molekylvikt (g/mol) 161.204
PubChem CID 322939
Formel vikt 161.2
Procent renhet 97%