Läs mer
4-propoxyfenol, TRC
Produktkod. 30426681
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30426681 500 mg
1 options
Produktkod. 30426681 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP839240500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Propoxyphenol
CAS 18979-50-5
Molekylformel C9H12O2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-2-7-11-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-6,10H,2,7H2,1H3
LEDER CCCOC1=CC=C(C=C1)O
IUPAC-namn 4-propoxyfenol
Molekylvikt (g/mol) 152.19
Formel vikt 152.0837