Läs mer
4-propoxyfenol, TRC
Produktkod. 30413384
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30413384 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30413384 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8392402.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Propoxyphenol
CAS 18979-50-5
Molekylformel C9H12O2
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-2-7-11-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-6,10H,2,7H2,1H3
LEDER CCCOC1=CC=C(C=C1)O
IUPAC-namn 4-propoxyfenol
Molekylvikt (g/mol) 152.19
Formel vikt 152.0837