Läs mer
4-Propyl-2-thiouracil, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15801691
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15801691 25 g 25g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15801691 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8221370025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 51-52-5
Smältpunkt 216°C to 220°C
MDL-nummer MFCD00006041
Kvantitet 25 g
Synonym 4-Propyl-2-thiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine, 4-Propyl-2-thiouracil
Molekylvikt (g/mol) 170.23