Läs mer
4-Propylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10647831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10647831 5 g Glass bottle 5g
10745843 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10647831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 305960050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 2438-05-3
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.2
MDL-nummer MFCD00013996
InChI-nyckel ATZHGRNFEFVDDJ-UHFFFAOYSA-M
ChEBI CHEBI:34620
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Propylbenzoic acid
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 140.0°C to 144.0°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3CH2CH2C6H4CO2H
Kvantitet 5 g
Synonym chinomethionate, chinomethionat, quinomethionate, oxythioquinox, morestan, cetactaelate, forstan, morestane, joust, morestan 2
LEDER CCCC1=CC=C(C=C1)C([O-])=O
IUPAC-namn 6-methyl-[1,3]dithiolo[4,5-b]quinoxalin-2-one
PubChem CID 17109
Formel vikt 164.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Needles