Läs mer
4-Propylphenylacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Propylphenylacetic Acid |
| CAS | 26114-12-5 |
| Molekylformel | C11 H14 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-2-3-9-4-6-10(7-5-9)8-11(12)13/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | CCCc1ccc(CC(=O)O)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-propylphenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.228 |
| Formel vikt | 178.099 |