missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(Propylthio)-1,2-benzenediamine, TRC

Produktkod. 30412878
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30412878 500 mg
30423015 1 g
30410907 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30412878 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP838470500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 66608-52-4
Molekylformel C9H14N2S
Molekylvikt (g/mol) 182.29
Synonym 4-(Propylthio)-1,2-phenylenediamine, 4-Propylthio-o-phenylenediamine
IUPAC-namn 4-propylsulfanylbenzene-1,2-diamine
LEDER CCCSc1ccc(N)c(N)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(Propylthio)-1,2-benzenediamine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H14N2S/c1-2-5-12-7-3-4-8(10)9(11)6-7/h3-4,6H,2,5,10-11H2,1H3
Formel vikt 182.0878
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.