Läs mer
4-(Propylthio)-1,2-benzenediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Propylthio)-1,2-benzenediamine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2S/c1-2-5-12-7-3-4-8(10)9(11)6-7/h3-4,6H,2,5,10-11H2,1H3 |
| Formel vikt | 182.0878 |