Läs mer
4-pyrazoleboronsyra pinakolester, TRC
Produktkod. 30414432
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30414432 1 g
1 options
Produktkod. 30414432 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8422001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pyrazoleboronic Acid Pinacol Ester
CAS 269410-08-4
Molekylformel C9H15BN2O2
Kvantitet 1 g
Synonym (1H-Pyrazol-4-yl)boronic acid pinacol ester, 1H-Pyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester, 2-(1H-Pyrazol-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1H-pyrazol-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1H-pyrazol-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, Pyrazol-4-ylboronic Acid Pinacol Ester
InChI formel InChI=1S/C9H15BN2O2/c1-8(2)9(3,4)14-10(13-8)7-5-11-12-6-7/h5-6H,1-4H3,(H,11,12)
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cn[nH]c2
IUPAC-namn 4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol
Molekylvikt (g/mol) 194.04
Formel vikt 194.1227