Läs mer
4-(pyrid-2-yloxi)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10092364
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10092364
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC48904DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 194017-69-1
Molekylformel C12H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 199.209
InChI-nyckel DPRZACGKYIDYCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 4-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 4-2-pyridyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-pyridinyloxy, 4-2-pyridinyloxy benzaldehyde, 4-2-pyridinyloxy-benzaldehyde, 4-pyridin-2-yloxy-benzaldehyde, 4-2-pyridyloxy phenyl formaldehyde
PubChem CID 3755292
IUPAC-namn 4-pyridin-2-yloxibensaldehyd
LEDER C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 199.21
Procent renhet 97%