Läs mer
4-(pyrid-2-yloxi)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10662325
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10662325 1 g 1g
10652325 250 mg 250mg
10092364 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10662325 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48904DA
Kemiska identifierare
CAS 194017-69-1
Molekylformel C12H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 199.209
InChI-nyckel DPRZACGKYIDYCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 4-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 4-2-pyridyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-pyridinyloxy, 4-2-pyridinyloxy benzaldehyde, 4-2-pyridinyloxy-benzaldehyde, 4-pyridin-2-yloxy-benzaldehyde, 4-2-pyridyloxy phenyl formaldehyde
PubChem CID 3755292
IUPAC-namn 4-pyridin-2-yloxibensaldehyd
LEDER C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 199.21
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde