Läs mer
4-(Pyrid-2-yloxi)bensoesyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10748845
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10748845 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10083983 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10748845 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48901CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 51363-00-9
Molekylformel C12H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 215.21
MDL-nummer MFCD08435897
InChI-nyckel GKSKQZLHPWBLJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrid-2-yloxy benzoic acid, 4-pyridin-2-yloxy benzoic acid, 4-2-pyridyloxy benzoic acid, 4-pyridin-2-yloxy-benzoic acid, 4-pyridin-2-yl oxy benzoic acid
PubChem CID 22262052
IUPAC-namn 4-pyridin-2-yloxibensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Pyrid-2-yloxy)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 215.21
Procent renhet 97%