Läs mer
[4-(Pyrid-2-yloxi)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10539223
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10539223 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10367644 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10539223 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48909CB
Kemiska identifierare
CAS 194017-70-4
Molekylformel C12H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 201.23
MDL-nummer MFCD08690278
InChI-nyckel ZDTXOQRCIVCMLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrid-2-yloxy phenyl methanol, 4-pyridin-2-yloxy phenyl methanol, 4-2-pyridyloxy phenyl methanol, 4-pyridin-2-yl oxy phenyl, 2-4-hydroxymethylphenoxy pyridine, 4-2-pyridyloxy phenyl methan-1-ol, 4-pyridin-2-yl oxy phenyl methanol
PubChem CID 17859715
LEDER OCC1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [4-(Pyrid-2-yloxy)phenyl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn (4-pyridin-2-yloxifenyl)metanol
Formel vikt 201.22
Procent renhet 97%