Läs mer
4-Pyrid-3-ylbensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10601105
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10601105 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10016212 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10601105 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC40004CB
Kemiska identifierare
CAS 127406-55-7
Molekylformel C12H9NO
Molekylvikt (g/mol) 183.21
MDL-nummer MFCD01631910
InChI-nyckel NXZUVHZZIZHEOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridin-3-yl benzaldehyde, 4-pyridin-3-yl-benzaldehyde, 4-3-pyridyl benzaldehyde, 4-3-pyridinyl benzaldehyde, 4-pyrid-3-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-3-pyridinyl, acmc-1byq9, 3-4-formylphenyl pyridine
PubChem CID 3693046
IUPAC-namn 4-pyridin-3-ylbensaldehyd
LEDER C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pyrid-3-ylbenzaldehyde
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 183.21
Procent renhet 95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.