Läs mer
(4-Pyrid-3-ylfenyl)metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10527683
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10527683 250 mg 250mg
10178002 1 g 1g
10377404 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10527683 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC40009CB
Kemiska identifierare
CAS 217189-04-3
Molekylformel C12H11NO
Molekylvikt (g/mol) 185.226
MDL-nummer MFCD04116293
InChI-nyckel ZHIJCVCCKVZBHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrid-3-ylphenyl methanol, 4-pyridin-3-yl phenyl methanol, 4-pyridin-3-ylphenyl methanol, benzenemethanol,4-3-pyridinyl, 4-pyridin-3-yl-phenyl-methanol, 4-3-pyridyl-phenyl-methanol, 4-3-pyridyl phenyl methan-1-ol, 3-4-hydroxymethyl phenyl pyridine, 3-4-hydroxymethylphenyl pyridine
PubChem CID 1515243
IUPAC-namn (4-pyridin-3-ylfenyl)metanol
LEDER C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Pyrid-3-ylphenyl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 185.22
Procent renhet 97%