Läs mer
4-Pyrid-4-ylbensoesyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10004332
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10004332 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10036212 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10004332 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC35401CB
Kemiska identifierare
CAS 4385-76-6
Molekylformel C12H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 199.21
MDL-nummer MFCD04114574
InChI-nyckel DZLGZIGLHCRIMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridin-4-yl-benzoic acid, 4-4-pyridyl benzoic acid, 4-pyridin-4-yl benzoic acid, 4-pyrid-4-ylbenzoic acid, 4-4-pyridinyl benzoic acid, 4-4-carboxyphenyl pyridine, 4'-pyridyl-4-benzoic acid, benzoic acid, 4-4-pyridinyl, pubchem22345, acmc-1adxv
PubChem CID 1520811
LEDER OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pyrid-4-ylbenzoic acid
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 4-pyridin-4-ylbensoesyra
Formel vikt 199.21
Procent renhet 95%