Läs mer
4-(Pyridin-2-yl)benzaldehyde, Mikromol™
Produktkod. 30049175
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049175 25 mg
1 options
Produktkod. 30049175 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3514.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(Pyridin-2-yl)benzaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
CAS 127406-56-8
Analyt- eller komponentnamn 4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C12 H9 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 0Atazanavir Sulfate Impurity B, Atazanavir Impurity B
InChI formel InChI=1S/C12H9NO/c14-9-10-4-6-11(7-5-10)12-3-1-2-8-13-12/h1-9H
LEDER O=Cc1ccc(cc1)c2ccccn2
IUPAC-namn 4-pyridin-2-ylbenzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 183.21
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 183.0684 g/mol