Läs mer
4-Pyridin-2-ylpiperazin-1-karboximidamidhydrojodid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10483773
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10483773 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10483773 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07660DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pyridin-2-ylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide
CAS 849776-32-5
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H17N5O4S
MDL-nummer MFCD06797506,MFCD08131793
Kvantitet 1 g
Synonym 4-pyridin-2-yl piperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-pyridin-2-ylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-pyridin-2-yl piperazine-1-carboximidamide-hydrogen iodide 1/1
InChI-nyckel BBOQSRULQDVQIR-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O.NC(=N)N1CCN(CC1)C1=CC=CC=N1
IUPAC-namn 4-pyridin-2-ylpiperazin-1-karboximidamid; svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 303.34
PubChem CID 75539458
Formel vikt 333.17
Procent renhet 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.