Läs mer
4-pyridin-3-ylanilin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10381393
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10381393 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10625353 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10193674 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10381393 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC40014CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 82261-42-5
Molekylformel C11H10N2
Molekylvikt (g/mol) 170.215
InChI-nyckel DKFDPLVNPGJNDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-pyridyl aniline, 4-pyridin-3-yl aniline, 4-pyridin-3-yl-phenylamine, 4-3-pyridinyl aniline, 3-4-aminophenyl pyridine, benzenamine, 4-3-pyridinyl, 2-pyridyl-4-aniline, 4-pyridin-3-yl-phenylamine 2hcl salt, 4-3-pyridyl phenylamine, 3-p-aminophenyl pyridine
PubChem CID 459522
IUPAC-namn 4-pyridin-3-ylanilin
LEDER C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pyridin-3-ylaniline
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 170.21
Procent renhet 95%