Läs mer
4-Pyridin-4-yl-benzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Pyridin-4-yl-benzoic acid |
| CAS | 4385-76-6 |
| Molekylformel | C12H9NO2 |
| MDL-nummer | MFCD04114574 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | N1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C(=O)O)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.21 |
| Procent renhet | 98% |