Läs mer
4-[(Pyridin-4-yl)methyl]-2H-phthalazin-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(Pyridin-4-yl)methyl]-2H-phthalazin-1-one |
| CAS | 107558-48-5 |
| Molekylformel | C14 H11 N3 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1(2H)-Phthalazinone','4-(4-pyridinylmethyl)-, 1(2H)-Phthalazinone','4-(4-pyridylmethyl)- (6CI), 4-(4-Pyridinylmethyl)-1(2H)-phthalazinone, 4-[(Pyridin-4-yl)methyl]-2H-phthalazin-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11N3O/c18-14-12-4-2-1-3-11(12)13(16-17-14)9-10-5-7-15-8-6-10/h1-8H,9H2,(H,17,18) |
| LEDER | O=C1NN=C(Cc2ccncc2)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 4-(pyridin-4-ylmethyl)-2H-phthalazin-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.26 |
| Formel vikt | 237.0902 |