Läs mer
(4-(Pyridin-4-yl)phenyl)boronic Acid (~85%), TRC
Produktkod. 30414283
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30414283 5 g
1 options
Produktkod. 30414283 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9957435G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-(Pyridin-4-yl)phenyl)boronic Acid
CAS 1045332-30-6
Molekylformel C11 H10 B N O2
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C11H10BNO2/c14-12(15)11-3-1-9(2-4-11)10-5-7-13-8-6-10/h1-8,14-15H
LEDER OB(O)c1ccc(cc1)c2ccncc2
IUPAC-namn (4-pyridin-4-ylphenyl)boronic acid
Molekylvikt (g/mol) 199.014
Formel vikt 199.08