Läs mer
4-Pyridin-4-ylbensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10046212
Change view
:
Bärnstensfärgad glasflaska; 250mg
Produktkod.
10046212 Bärnstensfärgad glasflaska; 250mg
1 options
Produktkod. 10046212 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC35404CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pyridin-4-ylbenzaldehyde
CAS 99163-12-9
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H9NO
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-pyridin-4-yl-benzaldehyde, 4-pyridin-4-yl benzaldehyde, 4-4-pyridyl benzaldehyde, 4-4-pyridinyl benzaldehyde, 4-4-formylphenyl pyridine, akos bar-0607, benzaldehyde, 4-4-pyridinyl, acmc-209sbt
InChI-nyckel MBJXDIYHLGBQOT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CC=NC=C2
IUPAC-namn 4-pyridin-4-ylbensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 183.21
PubChem CID 639673
Formel vikt 183.21
Procent renhet 97%