Läs mer
4-Pyridinättiksyra hydroklorid, 98+%
Produktkod. 11486907
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11486907 25 g 25g
11493990 1 g 1g
11476907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11486907 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14348.14
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 6622-91-9 | C7H8ClNO2 | 173,596 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6622-91-9
Molekylformel C7H8ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 173.596
MDL-nummer MFCD00012827
InChI-nyckel WKJRYVOTVRPAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridineacetic acid hydrochloride, 4-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-4-yl acetic acid hydrochloride, 4-carboxymethylpyridinium chloride, 4-acetic acid pyridine hydrochloride, 4-pyridineacetic acid hcl, 4-pyridine acetic acid hydrochloride, 2-4-pyridyl acetic acid hydrochloride, 4-acetylpyridine hydrochloride, 4-pyridineacetic acid, hydrochloride
PubChem CID 81097
IUPAC-namn 2-pyridin-4-ylättiksyra;hydroklorid
LEDER C1=CN=CC=C1CC(=O)O.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Pyridineacetic acid hydrochloride
Smältpunkt ∼136 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 25 g
Beilstein 3696648
Formel vikt 173.6
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.