Läs mer
4-Pyridinättiksyra hydroklorid, TRC
Produktkod. 30410493
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30410493 5 g
1 options
Produktkod. 30410493 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9913105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pyridineacetic Acid Hydrochloride
CAS 6622-91-9
Molekylformel C7H8ClNO2
Kvantitet 5 g
Synonym 2-(Pyridin-4-yl)acetic Acid Hydrochloride, 4-Pyridylacetic Acid Hydrochloride, Pyridin-4-ylacetic Acid Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
LEDER Cl.OC(=O)Cc1ccncc1
IUPAC-namn 2-pyridin-4-ylactiksyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 173.6
Formel vikt 173.0244