Läs mer
4-Pyridineacetonitrile hydrochloride, 98%
Produktkod. 11406117
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406117 1 g 1g
11416117 5 g 5g
11426117 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11406117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25095.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 92333-25-0 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92333-25-0
Molekylformel C7H6N2
Molekylvikt (g/mol) 118.14
MDL-nummer MFCD00012825
InChI-nyckel BMVSAKPRNWZCPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridylacetonitrile hydrochloride, 2-pyridin-4-yl acetonitrile hydrochloride, 4-pyridyl acetonitrile hydrochloride, 4-pyridylacetonitrile hcl, 4-pyridineacetonitrile hydrochloride, pyridine-4-acetonitrile hydrochloride, 4-pyridineacetonitrile, monohydrochloride, 4-pyridineacetonitrilehcl, 4-cyanomethylpyridine hydrochloride, 4-pyridylaceto-nitrile hydrochloride
PubChem CID 12396608
LEDER N#CCC1=CC=NC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Pyridineacetonitrile hydrochloride
Smältpunkt ∼260°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
IUPAC-namn 2-(pyridin-4-yl)acetonitril
Formel vikt 154.6
Procent renhet 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Pyridineacetonitrile hydrochloride
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Pyridylacetonitrile hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.