Läs mer
4-Pyridinealdox, TRC
Produktkod. 30413378
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30413378 5 g
1 options
Produktkod. 30413378 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9913005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pyridinealdoxime
CAS 696-54-8
Molekylformel C6 H6 N2 O
Kvantitet 5 g
Synonym 4-Pyridinecarboxaldehyde','oxime, 4-Pyridinecarboxaldehyde oxime, Isonicotinaldehyde','oxime (6CI,8CI), 4-(Hydroxyiminomethyl)pyridine, 4-Pyridinaldoxime, 4-Pyridinealdoxime, NSC 63847, Pyridine-4-carboxaldoxime
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5,9H/b8-5+
LEDER O\N=C\c1ccncc1
IUPAC-namn (NE)-N-(pyridin-4-ylmetyliden)hydroxylamin
Molekylvikt (g/mol) 122.12
Formel vikt 122.048