Läs mer
4-Pyridinboronsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Pyridineboronic Acid |
| CAS | 1692-15-5 |
| Molekylformel | C5 H6 B N O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4,8-9H |
| LEDER | OB(O)c1ccncc1 |
| IUPAC-namn | pyridin-4-ylboronsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.92 |
| Formel vikt | 123.0492 |