missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Pyridinecarbaldehyde Oxime, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 696-54-8 |
| Smältpunkt | 130°C to 133°C |
| Molekylformel | 4-(CH=NOH)C5H4N |
| MDL-nummer | MFCD00006446 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 4-Pyridinecarbaldehyde oxime, Isonicotinaldoxime, 4-Pyridinecarbaldehyde oxime |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.12 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?