Läs mer
4-Pyridinkarboxaldehyd, 98 %
Produktkod. 10275420 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10275420 25 g Glasflaska 25g
10523504 100 g Glasflaska 100g
10163470 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10275420 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131840250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
CAS: 872-85-5 | C6H5NO | 107,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872-85-5
Molekylformel C6H5NO
Molekylvikt (g/mol) 107.11
MDL-nummer MFCD00006425
InChI-nyckel BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridinecarboxaldehyde, isonicotinaldehyde, 4-formylpyridine, isonicotinic aldehyde, p-pyridinealdehyde, pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinealdehyde, 4-pyridylaldehyde, 4-pyridinecarbaldehyde, pyridine-4-aldehyde
PubChem CID 13389
IUPAC-namn pyridin-4-karbaldehyd
LEDER C1=CN=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pyridinecarboxaldehyde
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Gul till brun
Densitet 1.1380g/mL, 1.138
Kokpunkt 77.0°C to 78.0°C (12.0 mmHg)
Flampunkt 82°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C5H4N)COH
Brytningsindex 1.5420 to 1.5450
Kvantitet 25 g
Fieser 11,448
Löslighetsinformation Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol,acetone,toluene
Formel vikt 107.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Pyridinecarboxaldehyde
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H315-Irriterar huden.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.