Läs mer
4-Pyridinkarboxaldehyd, TRC
Produktkod. 30413444
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30413444 100 g
1 options
Produktkod. 30413444 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP991455100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pyridinecarboxaldehyde
CAS 872-85-5
Molekylformel C6H5NO
Kvantitet 100 g
Synonym Isonicotinaldehyde, 4-Formylpyridine, 4-Pyridinealdehyde, 4-Pyridylcarboxyaldehyde, Isonicotinic Aldehyde, NSC 8953, Pyridin-4-al, Pyridin-4-carboxaldehyde, Pyridin-4-ylcarboxaldehyde, Pyridine-4-carbaldehyde, p-Formylpyridine, p-Pyridylaldehyde, gamma-Formylpyridine
InChI formel InChI=1S/C6H5NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H
LEDER O=Cc1ccncc1
IUPAC-namn Pyridin-4-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 107.11
Formel vikt 107.0371