Läs mer
4-Pyridinecarboxamide 1-Oxide, TRC
Produktkod. 30421755
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30421755 500 mg
1 options
Produktkod. 30421755 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP991500500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38557-82-3
Molekylformel C6 H6 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 138.12
Synonym 4-Pyridinecarboxamide, 1-oxide, Isonicotinamide, 1-oxide (6CI,7CI), 1-Oxidopyridin-1-ium-4-carboxamide, Isonicotinamide N-oxide, NSC 18386, Isonicotinamide 1-oxide, 4-Pyridinecarboxamide 1-oxide, 4-Pyridinecarboxamide N-oxide
IUPAC-namn 1-oxidopyridin-1-ium-4-carboxamide
LEDER NC(=O)c1cc[n+]([O-])cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pyridinecarboxamide 1-Oxide
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O2/c7-6(9)5-1-3-8(10)4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
Formel vikt 138.0429