Läs mer
4-Pyridinecarboxylic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15878380
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15878380 250 g 250g
15868380 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15878380 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8007360250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55-22-1
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 123.11
Specifikationer
Smältpunkt 315°C to 319°C
Kokpunkt 260°C/20 hPa
MDL-nummer MFCD00006429
Kvantitet 250 g
Synonym 4-Pyridinecarboxylic acid, iso-Nicotinic acid, 4-Pyridinecarboxylic acid