Läs mer
Alfa Aesar™ 4-Pyridineethanesulfonic acid, 99%
Produktkod. 11352707
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352707 25 g 25g
11362707 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352707 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer L11906.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Identifiants chimiques
CAS 53054-76-5
Molekylformel C7H9NO3S
Molekylvikt (g/mol) 187.213
MDL-nummer MFCD00006452
InChI-nyckel RGIIAYDCZSXHGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridineethanesulfonic acid, 2-4-pyridyl ethanesulfonic acid, 4-pyridylethylsulfonic acid, 2-pyridin-4-yl ethanesulfonic acid, 4-pyridyl-2-ethyl sulfonic acid, 4-pyridineethanesulfonicacid, 2-4-pyridyl ethanesulphonic acid, 4-2-sulfoethyl pyridine, acmc-209l3n, 4-2-sulfoethyl-pyridine
PubChem CID 96722
IUPAC-namn 2-pyridin-4-ylethanesulfonic acid
LEDER C1=CN=CC=C1CCS(=O)(=O)O
Spécification
Kemiskt namn eller material 4-Pyridineethanesulfonic acid
Smältpunkt ∽295°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2585
Beilstein 136690
Formel vikt 187.22
Procent renhet 99%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.