Läs mer
Alfa Aesar™ 4-Pyridineethanesulfonic acid, 99%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Pyridineethanesulfonic acid |
| Smältpunkt | ∽295°C (decomposition) |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN2585 |
| Beilstein | 136690 |
| Formel vikt | 187.22 |
| Procent renhet | 99% |