Läs mer
4-Pyridoxic Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Pyridoxic Acid-d3 |
| CAS | 1435934-03-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8H6D3NO4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxylic Acid-d3, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-isonicotinic Acid-d3, 2-Methyl-3-hydroxy-4-carboxy-5-hydroxymethylpyridine-d3, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylisonicotinic Acid-d3, Pyridoxic Acid-d3, 4-Pyridoxinecarboxylic Acid-d3, 4-Pyridoxinic Acid-d3, 4-Pyridoxylic Acid-d3, NSC 41814-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO4/c1-4-7(11)6(8(12)13)5(3-10)2-9-4/h2,10-11H,3H2,1H3,(H,12,13)/i1D3 |
| LEDER | OC1=C(C([2H])([2H])[2H])N=CC(CO)=C1C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.18 |
| Formel vikt | 186.072 |
| Visa mer |