Läs mer
4-Pyridoxic Acid, Mikromol™
Produktkod. 30049069
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049069 25 mg
1 options
Produktkod. 30049069 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0021.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Pyridoxic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Pyridoxic Acid
CAS 82-82-6
Analyt- eller komponentnamn 4-Pyridoxic Acid
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C8 H9 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Pyridoxic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H9NO4/c1-4-7(11)6(8(12)13)5(3-10)2-9-4/h2,10-11H,3H2,1H3,(H,12,13)
LEDER Cc1ncc(CO)c(C(=O)O)c1O
IUPAC-namn 3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine-4-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 183.16
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 183.0532 g/mol