missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Pyridoxic Acid, TRC

Produktkod. 30003642
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003642 1 g
30009993 100 mg
30004416 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30003642 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9918751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 82-82-6
Molekylformel C8 H9 N O4
Molekylvikt (g/mol) 183.16
Synonym 4-Pyridoxic Acid, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxylic Acid, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-isonicotinic Acid, 2-Methyl-3-hydroxy-4-carboxy-5-hydroxymethylpyridine, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylisonicotinic Acid, Pyridoxic Acid, 4-Pyridoxinecarboxylic Acid, 4-Pyridoxinic Acid, 4-Pyridoxylic Acid, NSC 41814
IUPAC-namn 3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine-4-carboxylic acid
LEDER Cc1ncc(CO)c(C(=O)O)c1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Pyridoxic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H9NO4/c1-4-7(11)6(8(12)13)5(3-10)2-9-4/h2,10-11H,3H2,1H3,(H,12,13)
Formel vikt 183.0532
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.