Läs mer
4-pyridylättiksyrahydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10057732 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10057732
Brand: Thermo Scientific Acros 294750010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6622-91-9
MDL-nummer MFCD00012827
InChI-nyckel WKJRYVOTVRPAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridineacetic acid hydrochloride, 4-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-4-yl acetic acid hydrochloride, 4-carboxymethylpyridinium chloride, 4-acetic acid pyridine hydrochloride, 4-pyridineacetic acid hcl, 4-pyridine acetic acid hydrochloride, 2-4-pyridyl acetic acid hydrochloride, 4-acetylpyridine hydrochloride, 4-pyridineacetic acid, hydrochloride
PubChem CID 81097
IUPAC-namn 2-pyridin-4-ylacetic acid;hydrochloride
LEDER C1=CN=CC=C1CC(=O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pyridylacetic acid hydrochloride
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 139.0°C to 141.0°C
Färg White to Cream
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H7NO2·HCl
Linjär formel (C5H4N)CH2COOH·HCl
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 173.6
Formel vikt 173.6
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Pyridylacetic acid hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.