Läs mer
4-Pyridyletylmerkaptan, hydroklorid, TRC
Product Code. 30422623
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
Product Code. Kvantitet
30422623 250 mg
1 options
Product Code. 30422623 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP994055250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Pyridylethylmercaptan Hydrochloride
CAS 6298-11-9
Molekylformel C7 H9 N S . Cl H
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-Pyridineethanethiol','hydrochloride (1:1), 4-Pyridineethanethiol','hydrochloride (6CI,8CI,9CI), 2-(Pyridin-4-yl)ethanethiol hydrochloride, 4-(2-Mercaptoethyl)pyridine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H9NS.ClH/c9-6-3-7-1-4-8-5-2-7;/h1-2,4-5,9H,3,6H2;1H
LEDER Cl.SCCc1ccncc1
IUPAC-namn 2-pyridin-4-yletanetiol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 175.68
Formel vikt 175.0222