Läs mer
4-Pyridyletylmerkaptan, hydroklorid, TRC
Produktkod. 30421486
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30421486 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30421486 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9940552.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Pyridylethylmercaptan Hydrochloride
CAS 6298-11-9
Molekylformel C7 H9 N S . Cl H
Kvantitet 2.5 g
Synonym 4-Pyridineethanethiol','hydrochloride (1:1), 4-Pyridineethanethiol','hydrochloride (6CI,8CI,9CI), 2-(Pyridin-4-yl)ethanethiol hydrochloride, 4-(2-Mercaptoethyl)pyridine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H9NS.ClH/c9-6-3-7-1-4-8-5-2-7;/h1-2,4-5,9H,3,6H2;1H
LEDER Cl.SCCc1ccncc1
IUPAC-namn 2-pyridin-4-yletanetiol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 175.68
Formel vikt 175.0222