Läs mer
4-Pyridylhydrazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Pyridylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 52834-40-9 |
| Molekylformel | C5 H7 N3 . H Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Pyridine','4-hydrazino-','hydrochloride (7CI,9CI), 4-Hydrazinopyridine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3.ClH/c6-8-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H,6H2,(H,7,8);1H |
| LEDER | Cl.NNc1ccncc1 |
| IUPAC-namn | pyridin-4-ylhydrazine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.59 |
| Formel vikt | 145.041 |