Läs mer
4-pyridyltioättiksyra, TRC
Produktkod. 30132431
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132431 2 g
17911825 1 g
17985085 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132431 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9960802G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10351-19-6
Molekylformel C7H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 169.2
Synonym 4-Pyridinylsulfanylacetic Acid, 4-Pyridinylthioacetic Acid, 4-Pyridylmercaptoacetic Acid, 4-Pyridylthioacetic Acid, 4-[(Carboxymethyl)thio]pyridine
IUPAC-namn 2-pyridin-4-ylsulfanylättiksyra
LEDER OC(=O)CSc1ccncc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pyridylthioacetic Acid
Kvantitet 2 g
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2S/c9-7(10)5-11-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H,5H2,(H,9,10)
Formel vikt 169.0197