Läs mer
4-pyrimidin-2-ylanilin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3541171
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10245654
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC56214CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 69491-57-2
Molekylformel C10H9N3
Molekylvikt (g/mol) 171.203
MDL-nummer MFCD09817490
InChI-nyckel RUVNVJCKWOOLOH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12456170
IUPAC-namn 4-pyrimidin-2-ylanilin
LEDER C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pyrimidin-2-ylaniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-pyrimidin-2-yl aniline, 2-4-aminophenyl pyrimidine, p-aminophenylpyrimidine, 4-2-pyrimidinyl aniline, 4-pyrimidin-2-ylphenylamine, benzenamine,4-2-pyrimidinyl, benzenamine, 4-2-pyrimidinyl
Formel vikt 171.2
Procent renhet 97%