Läs mer
4-pyrimidin-2-ylanilin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10682855
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10682855 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10245654 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10682855 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56214DA
Kemiska identifierare
CAS 69491-57-2
Molekylformel C10H9N3
Molekylvikt (g/mol) 171.203
MDL-nummer MFCD09817490
InChI-nyckel RUVNVJCKWOOLOH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12456170
IUPAC-namn 4-pyrimidin-2-ylanilin
LEDER C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pyrimidin-2-ylaniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 4-pyrimidin-2-yl aniline, 2-4-aminophenyl pyrimidine, p-aminophenylpyrimidine, 4-2-pyrimidinyl aniline, 4-pyrimidin-2-ylphenylamine, benzenamine,4-2-pyrimidinyl, benzenamine, 4-2-pyrimidinyl
Formel vikt 171.2
Procent renhet 97%