Läs mer
4-pyrimidin-2-ylbensaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10701684
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10701684 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10051924 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10701684 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56204DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 77232-38-3
Molekylformel C11H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 184.20
MDL-nummer MFCD08056282
InChI-nyckel JUYLMPWKVWDXBE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12703722
LEDER O=CC1=CC=C(C=C1)C1=NC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pyrimidin-2-ylbenzaldehyde
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 4-pyrimidin-2-yl benzaldehyde, 4-2-pyrimidinyl benzaldehyde, 2-4-formylphenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-yl-benzaldehyde, 4-2-pyrimidinyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-pyrimidinyl, benzaldehyde, 4-2-pyrimidinyl
IUPAC-namn 4-pyrimidin-2-ylbensaldehyd
Formel vikt 184.2
Procent renhet 95%