Läs mer
4-pyrimidin-2-ylbensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10602305
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10602305 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10461884 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10602305 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56201DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 199678-12-1
Molekylformel C11H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.197
MDL-nummer MFCD01318668
InChI-nyckel WNDAEOTYLPWXPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrimidin-2-yl-benzoic acid, 4-pyrimidin-2-yl benzoic acid, 4-2-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid, 4-2-pyrimidinyl, benzoic acid, 4-2-pyrimidinyl-9ci, akos bar-2339, pubchem15861, acmc-1c8kl, 4-pyrimidin-2-yl-benzoicacid
PubChem CID 1514324
IUPAC-namn 4-pyrimidin-2-ylbensoesyra
LEDER C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 200.2
Procent renhet 97%